Phenyl Isobutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922953-1G OR922953-5G
APOSOR922953-1GEA 0 EUR
APOSOR922953-1G APOSOR922953-5G
Phenyl Isobutyrate 95%
Phenyl Isobutyrate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157315
Núm. CAS: 20279-29-2