2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
OR922954-1G OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA 48 EUR
APOSOR922954-1G APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06751841
Núm. CAS: 38002-87-8