2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA 435 EUR
APOSOR922974-100G APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041912
Núm. CAS: 1421-89-2