Isopropyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922988-1G
OR922988-5G
APOSOR922988-1GEA
125
EUR
APOSOR922988-1G
APOSOR922988-5G
Isopropyl methyl sulphone 95%
Isopropyl methyl sulphone
Formula:
C₄H₁₀O₂S MW: 122,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050415 Núm. CAS: 4853-74-1 |