2-Phenoxypropanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
OR923004-1G
OR923004-25G
OR923004-250MG
OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA
101
EUR
APOSOR923004-1G
APOSOR923004-25G
APOSOR923004-250MG
APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxypropanol 95%
2-Phenoxypropanol
Formula:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142958 Núm. CAS: 4169-04-4 |