5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923013-1G OR923013-5G
APOSOR923013-1GEA 253 EUR
APOSOR923013-1G APOSOR923013-5G
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₅H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09042012
Núm. CAS: 65283-97-8