7-Hydroxychromone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Hydroxy-4-chromone, 7-Hydroxy-4H-chromen-4-one
OR923027-1G OR923027-5G
APOSOR923027-1GEA 66.7 EUR
APOSOR923027-1G APOSOR923027-5G
7-Hydroxychromone 95%
7-Hydroxychromone
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,1421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209371
Núm. CAS: 59887-89-7