Diisopropylamine hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR923049-25G OR923049-5G OR923049-500G
APOSOR923049-25GEA 51.1 EUR
APOSOR923049-25G APOSOR923049-5G APOSOR923049-500G
Diisopropylamine hydrochloride 99%
Diisopropylamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034860
Núm. CAS: 819-79-4