5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923059-1G
APOSOR923059-1GEA 48 EUR
APOSOR923059-1G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Formula: C₇H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059722
Núm. CAS: 40126-55-4