3-Fenilpropionaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923069-100G OR923069-500G
APOSOR923069-100GEA 0 EUR
APOSOR923069-100G APOSOR923069-500G
3-Fenilpropionaldehído 95%
3-Fenilpropionaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007021
Núm. CAS: 104-53-0