4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923083-1G OR923083-250MG
APOSOR923083-1GEA 149 EUR
APOSOR923083-1G APOSOR923083-250MG
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123337
Núm. CAS: 95019-16-2