Cloruro de fumaroílo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fumaryl chloride
OR923090-100G OR923090-25G
APOSOR923090-100GEA 270 EUR
APOSOR923090-100G APOSOR923090-25G
Cloruro de fumaroílo 95%
Cloruro de fumaroílo
Formula: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000733
Núm. CAS: 627-63-4