4-Hidroxibenzoato de etilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
OR923091-500G
APOSOR923091-500GEA
26.1
EUR
APOSOR923091-500G
4-Hidroxibenzoato de etilo 96%
4-Hidroxibenzoato de etilo
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002353 Núm. CAS: 120-47-8 |