Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 109 EUR
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C/0,75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424722
Núm. CAS: 6845-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II