N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Formyl-1,1,3,3-tetramethylbutylamine, N-Formyl-tert-octylamine, tert-Octylformamide
OR923128-10G OR923128-1G OR923128-5G
APOSOR923128-10GEA 458 EUR
APOSOR923128-10G APOSOR923128-1G APOSOR923128-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039569
Núm. CAS: 10151-02-7