Fenil m-tolil éter 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
OR923189-100G
OR923189-500G
APOSOR923189-100GEA
89.9
EUR
APOSOR923189-100G
APOSOR923189-500G
Fenil m-tolil éter 95%
Fenil m-tolil éter
Formula:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008531 Núm. CAS: 3586-14-9 |