cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-2,6-Lupetidine
OR923199-25G
APOSOR923199-25GEA 65.4 EUR
APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066304
Núm. CAS: 766-17-6