4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 232 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Pto. de fusión: 22…23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043966
Núm. CAS: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II