1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923206-1G OR923206-250MG
APOSOR923206-1GEA 109 EUR
APOSOR923206-1G APOSOR923206-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11054203
Núm. CAS: 1065100-83-5