Ethyl glycidyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923221-100G OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA 435 EUR
APOSOR923221-100G APOSOR923221-25G
Ethyl glycidyl ether 95%
Ethyl glycidyl ether
Formula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085264
Núm. CAS: 4016-11-9