1-Chloro-2-methylpentane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 43.5 EUR
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chloro-2-methylpentane 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Formula: C₆H₁₃Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053236
Núm. CAS: 14753-05-0
UN: 1993
ADR: 3,III