2,3-Butanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 63.8 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butanodiol 98%
2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 180…184 °C
Pto. de fusión: 19…25 °C
Densidad: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004523
Núm. CAS: 513-85-9