2,3-Dicyanopyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923278-25G OR923278-5G
APOSOR923278-25GEA 198 EUR
APOSOR923278-25G APOSOR923278-5G
2,3-Dicyanopyrazine 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formula: C₆H₂N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059771
Núm. CAS: 13481-25-9