1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Isopropyl-pyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride, 1-(Propan-2-yl)pyrrolidin-3-amine
OR923288-1G
APOSOR923288-1GEA 119 EUR
APOSOR923288-1G
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₈Cl₂N₂
MW: 201,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544449
Núm. CAS: 19985-09-2