Propionato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 0 EUR
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Propionato de etilo 95%
Propionato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009308
Núm. CAS: 105-37-3