2-Ciclohexilciclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-2-ol
OR923305-5G
APOSOR923305-5GEA 68.3 EUR
APOSOR923305-5G
2-Ciclohexilciclohexanol 95%
2-Ciclohexilciclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021278
Núm. CAS: 6531-86-8