(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-(+)-3-Methoxypropylene Carbonate, (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-2-oxo-1,3-dioxolane
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 132 EUR
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321303
Núm. CAS: 185836-34-4