4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923390-25G OR923390-5G
APOSOR923390-25GEA 289 EUR
APOSOR923390-25G APOSOR923390-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formula: C₁₃H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671556
Núm. CAS: 28418-86-2