(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Methoxypropanoic acid
OR923407-10G OR923407-1G OR923407-5G OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA 0 EUR
APOSOR923407-10G APOSOR923407-1G APOSOR923407-5G APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formula: C₄H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632589
Núm. CAS: 23953-00-6