Ácido 3-cloropropionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloropropanoic acid
OR923420-100G OR923420-1KG OR923420-500G
APOSOR923420-100GEA 52.2 EUR
APOSOR923420-100G APOSOR923420-1KG APOSOR923420-500G
Ácido 3-cloropropionico 98%
Ácido 3-cloropropionico
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002764
Núm. CAS: 107-94-8