2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923428-1G OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA 203 EUR
APOSOR923428-1G APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864668
Núm. CAS: 914348-86-0