5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 422 EUR
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013934
Núm. CAS: 624-44-2