2-(Ethylamino)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923489-10G OR923489-1G OR923489-5G
APOSOR923489-10GEA 574 EUR
APOSOR923489-10G APOSOR923489-1G APOSOR923489-5G
2-(Ethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038418
Núm. CAS: 37059-57-7