4-Ethylamino-1-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 260 EUR
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671534
Núm. CAS: 39216-86-9