2-Methoxyethyl methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 288 EUR
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 80 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02656401
Núm. CAS: 16427-44-4