Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 841 EUR
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07801141
Núm. CAS: 876717-32-7