4,4'-Bicyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923611-100G OR923611-25G OR923611-5G
APOSOR923611-100GEA 0 EUR
APOSOR923611-100G APOSOR923611-25G APOSOR923611-5G
4,4'-Bicyclohexanol 95%
4,4'-Bicyclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012056
Núm. CAS: 20601-38-1