Anhídrido isobutirico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923617-100G OR923617-1KG OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA 125 EUR
APOSOR923617-100G APOSOR923617-1KG APOSOR923617-500G
Anhídrido isobutirico 95%
Anhídrido isobutirico
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008913
Núm. CAS: 97-72-3