3-Fenil-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 29 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Fenil-1-propanol 95%
3-Fenil-1-propanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002950
Núm. CAS: 122-97-4