(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-4-pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride, (beta-Methallyl)succinic Anhydride
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 145 EUR
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075477
Núm. CAS: 18908-20-8