4-Cyano-1-cyclohexene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzonitrile, 3-Cyclohexene-1-carbonitrile
OR923732-5G
APOSOR923732-5GEA 145 EUR
APOSOR923732-5G
4-Cyano-1-cyclohexene 95%
4-Cyano-1-cyclohexene
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013778
Núm. CAS: 100-45-8