Calcium pantothenate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium D-Pantothenate, D-Pantothenic acid calcium salt, D-Calcium pantothenate, Calcium (R)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate, Vitamin B5 calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 EUR
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formula: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
MW: 476.54 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002766
Núm. CAS: 137-08-6