Ácido 5-hexenoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923776-1G OR923776-5G OR923776-25G
APOSOR923776-1GEA 0 EUR
APOSOR923776-1G APOSOR923776-5G APOSOR923776-25G
Ácido 5-hexenoico 98%
Ácido 5-hexenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046558
Núm. CAS: 1577-22-6