2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-Boc-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane, tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
OR923781-1G
OR923781-5G
APOSOR923781-1GEA
56.7
EUR
APOSOR923781-1G
APOSOR923781-5G
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₂ MW: 198,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411671 Núm. CAS: 198989-07-0 |