Cloruro de m-anísoílo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 3-metoxibenzoilo
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 248 EUR
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
Cloruro de m-anísoílo 95%
Cloruro de m-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000673
Núm. CAS: 1711-05-3