2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 289 EUR
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066349
Núm. CAS: 86521-05-3