1-Phenyl-1-hexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923820-1G OR923820-25G OR923820-5G
APOSOR923820-1GEA 0 EUR
APOSOR923820-1G APOSOR923820-25G APOSOR923820-5G
1-Phenyl-1-hexanol 95%
1-Phenyl-1-hexanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258728
Núm. CAS: 4471-05-0