Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(p-Tolyloxy)ethanol, 4-(2-Hydroxyethoxy)toluene, 2-(4-Methylphenoxy)ethanol
OR923838-1G OR923838-5G
APOSOR923838-1GEA 26.1 EUR
APOSOR923838-1G APOSOR923838-5G
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020600
Núm. CAS: 15149-10-7