Alcohol 2,5-diclorobencílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923844-25G OR923844-5G
APOSOR923844-25GEA 0 EUR
APOSOR923844-25G APOSOR923844-5G
Alcohol 2,5-diclorobencílico 95%
Alcohol 2,5-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004607
Núm. CAS: 34145-05-6