3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 0 EUR
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059343
Núm. CAS: 18992-80-8